Stampa…
Tricina, Calbiochem®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
39468-1 39468-100
39468-1EA 985 EUR
39468-1 39468-100
Tricina, Calbiochem®
Tricina
Formula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Punto di fusione: 187 °C
Densità: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004277
CAS Number: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724