Stampa…
Sodio desossicolato, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Attenzione
Synonyms: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
264103-25 264103-5
264103-25EA 884 EUR
264103-25 264103-5
Sodio desossicolato, Millipore®
Sodio desossicolato
Formula: C₂₄H₃₉NaO₄
Peso molecolare: 414,56 g/mol
Punto di fusione: 357…365 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064139
CAS Number: 302-95-4
EINECS: 206-132-7