Stampa…
2-Propanolo ≥99.7%, BAKER ANALYZED® HPLC per HPLC/UHPLC, per spettrofotometria, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: IPA, Alcool isopropilico
9095.1000EA 82.7 EUR
9095.1000 9095.5000 9095.2500
2-Propanolo ≥99.7%, BAKER ANALYZED® HPLC per HPLC/UHPLC, per spettrofotometria, J.T.Baker®
2-Propanolo
Formula: (CH₃)₂CHOH
Punto di ebollizione: 82 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use min. 99.7 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤0.020
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 225 nm ≤0.16
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤205
Assay (CH₃CHOHCH₃) ≥99.7 %
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Water (by KF, coulometric) ≤0.03 %