Stampa…
EDTA sale bisodico, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
7124.1000EA 57.65 EUR
7124.1000 7124.9020
EDTA sale bisodico, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EDTA sale bisodico
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070672
CAS Number: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556
Visualizza i codici
Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003