Stampa…
Sodio desossicolato
Fornitore: PanReac AppliChem
Attenzione
A1531.0100 A1531.1000
A1531.0100EA 146 EUR
A1531.0100 A1531.1000
Sodio desossicolato
Sodio desossicolato
Formula: C₂₄H₃₉NaO₄
Punto di fusione: 357…365 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064139
CAS Number: 302-95-4
EINECS: 206-132-7