Stampa…
Tricina ≥99%, ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
E170-100GEA 99.2 EUR
E170-100G E170-250G E170-500G
Tricina ≥99%, ultrapuro
Tricina
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Peso molecolare: 179.17 g/mol
Punto di fusione: 187 °C
Densità: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004277
CAS Number: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724
Visualizza i codici
DNasi Assente
Piombo ≤0.001%
Punto di fusione 182 - 188 °C
pKa @ 25 °C 8.1 - 8.2
Proteasi Assente
Purezza ≥99%
RNasi Assente
Solubilità (10%, acqua) Conforme