Stampa…
Blu di Toluidina O, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
0672-25GEA 430 EUR
0672-25G 0672-50G
Blu di Toluidina O, purissimo
Blu di Toluidina O
A blue counterstain often used for metachromatic staining of mast cells, cartilage, and acid mucins.
  • Black-grey powder
Formula: C₁₅H₁₆ClN₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011934
CAS Number: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Index: 12,09658
Visualizza i codici
Dye Content >50.0%
Em (626nm, Water)
Loss on Drying ≤8.0%
Color Index 52040