2-(2-Fluorophenyl)ethanol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 50919-06-7
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5100
Boiling Point: 72°/1mm
MDL No.: MFCD00002887
Formula:
C₈H₉FO Punto di ebollizione: 72 °C (1 mmHg) Densità: 1,045 Flash Pt: 98 °C (208 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002887 CAS Number: 50919-06-7 |