2-Aminoisonicotinonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Aminopyridine-4-carbonitrile, 2-Amino-4-cyanopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 42182-27-4
Molecular Formula: C6H5N3
Formula Weight: 119.13
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 386393
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD03791310
Formula:
C₆H₅N₃ Peso molecolare: 119,13 g/mol Punto di fusione: 148…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03791310 CAS Number: 42182-27-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |