1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, (max. 3% H₂O) 98+% (dry weight)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
Purity: 98+%
CAS No.: 143314-16-3
Molecular Formula: C6H11BF4N2
Formula Weight: 197.98
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4100
Melting Point: 15°
MDL No.: MFCD00216668
Formula:
C₆H₁₁BF₄N₂ Peso molecolare: 197,97 g/mol Punto di ebollizione: ∼200 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 15 °C Densità: 1,280 Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00216668 CAS Number: 143314-16-3 |