1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
Purity: 98+%
CAS No.: 155371-19-0
Molecular Formula: C6H11F6N2P
Formula Weight: 256.13
Melting Point: 58-62°
MDL No.: MFCD00216703
Formula:
C₆H₁₁F₆N₂P Punto di fusione: 58…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00216703 CAS Number: 155371-19-0 |