Stampa…
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
L19761.09 L19761.18
L19761.09EA 44.9 EUR
L19761.09 L19761.18
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 65039-08-9 Molecular Formula: C6H11BrN2 Formula Weight: 191.07 Melting Point: 70-73° MDL No.: MFCD03427610
Formula: C₆H₁₁BrN₂
Punto di fusione: 70…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427610
CAS Number: 65039-08-9