1,3-Difluoro-5-iodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,5-Difluoroiodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 2265-91-0
Molecular Formula: C6H3F2I
Formula Weight: 239.99
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 173-174°
Beilstein Reference: 2041185
MDL No.: MFCD03094155
Formula:
C₆H₃F₂I Punto di ebollizione: 173…174 °C Flash Pt: 82 °C (179 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094155 CAS Number: 2265-91-0 |