2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 34486-24-3
Molecular Formula: C6H5F3N2
Formula Weight: 162.11
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 473259
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03093868
Formula:
C₆H₅F₃N₂ Punto di ebollizione: 200 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 86…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093868 CAS Number: 34486-24-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |