6-Aminonicotinonitrile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 4214-73-7
Molecular Formula: C6H5N3
Formula Weight: 119.13
Melting Point: 159-164°
Boiling Point: 240-250°/15mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00128902
Formula:
C₆H₅N₃ Punto di ebollizione: 240…250 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 159…164 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00128902 CAS Number: 4214-73-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |