Stampa…
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L19087.09 L19087.18
L19087.09EA 132 EUR
L19087.09 L19087.18
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥98%
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Purity: 98+% CAS No.: 174501-65-6 Molecular Formula: C8H15BF4N2 Formula Weight: 226.03 Flash Point: None Refractive Index: 1.4220 MDL No.: MFCD03095449
Formula: C₈H₁₅BF₄N₂
Punto di ebollizione: ∼200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –71 °C
Densità: 1,210
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095449
CAS Number: 174501-65-6