1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
Purity: 98+%
CAS No.: 174501-64-5
Molecular Formula: C8H15F6N2P
Formula Weight: 284.19
Refractive Index: 1.4115
Melting Point: 8-10°
Boiling Point:
Formula:
C₈H₁₅F₆N₂P Punto di ebollizione: >350 °C Punto di fusione: 8…10 °C Densità: 1,365 Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093295 CAS Number: 174501-64-5 Merck Index: 14,1581 |