Stampa…
Acido benzinsolfonico ∼75% (w/w) in soluzione acquosa, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L19077.AK L19077.AU L19077.0J
L19077.AKEA 22.1 EUR
L19077.AK L19077.AU L19077.0J
Acido benzinsolfonico ∼75% (w/w) in soluzione acquosa, grado tecnico
Acido benzinsolfonico
CAS No.: 98-11-3 Molecular Formula: C6H6O3S Formula Weight: 158.18 Flash Point: 110°(230°F) Beilstein Reference: 742513 Merck Reference: 14,1070 MDL No.: MFCD00011689
Formula: C₆H₆O₃S
Densità: 1,30
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011689
CAS Number: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2586
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1070