5-Methoxyindol-3-ylacetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 3471-31-6
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.22
Melting Point: 145-148° dec.
Beilstein Reference: 187161
Formula:
C₁₁H₁₁NO₃ Punto di fusione: 145…148 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005638 CAS Number: 3471-31-6 EINECS: 222-438-3 |