5-Amino-3,4-dimethylisoxazole 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 19947-75-2
Molecular Formula: C5H8N2O
Formula Weight: 112.13
Melting Point: 118-120°
Beilstein Reference: 108546
Formula:
C₅H₈N₂O Punto di fusione: 118…120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00046081 CAS Number: 19947-75-2 EINECS: 243-437-4 |