3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3,5-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, m-Xylene-5-sulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 2905-27-3
Molecular Formula: C8H9ClO2S
Formula Weight: 204.68
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 2640617
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094655
Formula:
C₈H₉ClO₂S Peso molecolare: 204,68 g/mol Punto di fusione: 92…94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094655 CAS Number: 2905-27-3 UN: 3261 ADR: 8,II |