3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L18433.06
L18433.03
L18433.06EA
274
EUR
L18433.06
L18433.03
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride tech. 90%, grado tecnico
3-(Dimethylamino)benzoyl chloride hydrochloride
Purity: 90%
CAS No.: 117500-61-5
Molecular Formula: C9H10ClNO.HCl
Formula Weight: 220.10
Melting Point: 131-133°
Beilstein Reference: 2803337
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD02094023
Formula:
C₉H₁₁Cl₂NO Peso molecolare: 220,1 g/mol Punto di fusione: 131…133 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19442144 CAS Number: 117500-61-5 UN: 3261 ADR: 8,II |