5-Bromo-2-chloropyrimidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 32779-36-5
Molecular Formula: C4H2BrClN2
Formula Weight: 193.43
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 95°/15mm
MDL No.: MFCD00483232
Formula:
C₄H₂BrClN₂ Punto di ebollizione: 95 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 77…80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00483232 CAS Number: 32779-36-5 |