Stampa…
3-(3-Bromophenyl)propionic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L18080.03 L18080.06
L18080.03EA 41 EUR
L18080.03 L18080.06
3-(3-Bromophenyl)propionic acid ≥97%
3-(3-Bromophenyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 42287-90-1 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 63-65° Beilstein Reference: 2362753
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,07 g/mol
Punto di fusione: 63…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310792
CAS Number: 42287-90-1