Stampa…
3-Iodobenzylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: (3-Iodophenyl)methanamine
L17801.03 L17801.06
L17801.03EA 109 EUR
L17801.03 L17801.06
3-Iodobenzylamine 97%
3-Iodobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 696-40-2 Molecular Formula: C7H8IN Formula Weight: 233.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6375 Boiling Point: 132°/8mm Beilstein Reference: 2689602 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00192227
Formula: C₇H₈IN
Peso molecolare: 233.05 g/mol
Punto di ebollizione: 132 °C (8 mmHg)
Densità: 1.748
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192227
CAS Number: 696-40-2
ADR: 8 II