N-(5-Bromopentyl)phthalimide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
L17543.22
L17543.06
L17543.14
L17543.22EA
376
EUR
L17543.22
L17543.06
L17543.14
N-(5-Bromopentyl)phthalimide ≥97%
N-(5-Bromopentyl)phthalimide
Purity: 97%
CAS No.: 954-81-4
Molecular Formula: C13H14BrNO2
Formula Weight: 296.17
Odour: Odourless
Melting Point: 58-62°
Beilstein Reference: 177015
MDL No.: MFCD00060522
Formula:
C₁₃H₁₄BrNO₂ Peso molecolare: 296,16 g/mol Punto di fusione: 58…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060522 CAS Number: 954-81-4 |