Indole-7-carbaldehyd ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1074-88-0
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 1524960
Formula:
C₉H₇NO Punto di fusione: 86…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318152 CAS Number: 1074-88-0 |