Stampa…
Dimethyl azelate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L17458.06 L17458.14 L17458.22
L17458.06EA 40.6 EUR
L17458.06 L17458.14 L17458.22
Dimethyl azelate ≥97%
Dimethyl azelate
Purity: 97% CAS No.: 1732-10-1 Molecular Formula: C11H20O4 Formula Weight: 216.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4370 Melting Point: 18° Boiling Point: 156°/20mm Beilstein Reference: 1710125 Merck Reference: 14,905 MDL No.: MFCD00025898
Formula: C₁₁H₂₀O₄
Punto di ebollizione: 156 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 1,007
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025898
CAS Number: 1732-10-1
EINECS: 217-060-0
Merck Index: 14,905