6-(Trifluoromethyl)indole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L17009.03
L17009.MD
L17009.03EA
185
EUR
L17009.03
L17009.MD
6-(Trifluoromethyl)indole ≥97%
6-(Trifluoromethyl)indole
Purity: 97%
CAS No.: 13544-43-9
Molecular Formula: C9H6F3N
Formula Weight: 185.15
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 1242785
Formula:
C₉H₆F₃N Peso molecolare: 185,15 g/mol Punto di fusione: 101…105 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00272316 CAS Number: 13544-43-9 |