3-(4-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 459-31-4
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 1869084
Formula:
C₉H₉FO₂ Punto di fusione: 88…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060327 CAS Number: 459-31-4 |