2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 425-61-6
Molecular Formula: HOCH2(CF2)2CH2OH
Formula Weight: 162.08
Melting Point: 80-87°
Boiling Point: 110-112°/13mm
MDL No.: MFCD00042375
Formula:
C₄H₆F₄O₂ Punto di ebollizione: 110…112 °C (13 mmHg) Punto di fusione: 80…87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042375 CAS Number: 425-61-6 |