3-(2-Aminoethyl)pyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 20173-24-4
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Refractive Index: 1.5518
Odour: Amine-like
Boiling Point: 119-120°/19mm
Beilstein Reference: 111288
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00191604
Formula:
C₇H₁₀N₂ Punto di ebollizione: 119…120 °C (19 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191604 CAS Number: 20173-24-4 ADR: 8,III |