Stampa…
3-(Hydroxymethyl)indole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Indolmethanol, 3-Indolcarbinol, (1H-Indol-3-yl)methanol, Indole-3-methanol, (Indole-3-yl)methanol, 3-Indolemethanol, Indole-3-carbinol
L15762.03 L15762.06
L15762.03EA 23.3 EUR
L15762.03 L15762.06
3-(Hydroxymethyl)indole ≥97%
3-(Hydroxymethyl)indole
Purity: 97% CAS No.: 700-06-1 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 121323
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di fusione: 96…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005632
CAS Number: 700-06-1
EINECS: 211-836-2