2,2'-Metiliminodietanolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Metildietanolamina
Purity: 98+%
CAS No.: 105-59-9
Molecular Formula: C5H13NO2
Formula Weight: 119.17
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.4690
Odour: Light
Melting Point: -21°
Boiling Point: 243°
Beilstein Reference: 1734441
MDL No.: MFCD00002848
Formula:
H₃CN(CH₂CH₂OH)₂ Peso molecolare: 119,16 g/mol Punto di ebollizione: 243 °C Punto di fusione: –21 °C Densità: 1,040 Flash Pt: 127 °C (260 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002848 CAS Number: 105-59-9 EINECS: 203-312-7 |