3',5'-Dimethylacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
1-(3,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-(3,5-Dimethylphenyl)ethan-1-one
Purity: 97%
CAS No.: 5379-16-8
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Characteristic
Melting Point: ca 20°
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 2240987
MDL No.: MFCD01075693
Formula:
C₁₀H₁₂O Peso molecolare: 148,2 g/mol Punto di ebollizione: 238 °C Punto di fusione: ∼ 20 °C Densità: 0,988 Flash Pt: 93 °C (199 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01075693 CAS Number: 5379-16-8 |