3-(2-Chlorophenyl)propionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1643-28-3
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Melting Point: 94-97°
Boiling Point: 171°/10mm
MDL No.: MFCD00016547
Formula:
C₉H₉ClO₂ Punto di ebollizione: 171 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 94…97 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016547 CAS Number: 1643-28-3 |