Stampa…
2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Aminophenethyl alcohol
L15223.06 L15223.14 L15223.22
L15223.06EA 30.9 EUR
L15223.06 L15223.14 L15223.22
2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Purity: 97% CAS No.: 104-10-9 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 907205
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Punto di ebollizione: 235…255 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007922
CAS Number: 104-10-9
EINECS: 203-174-8