tri-Potassio fosfato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
K₃O₄P Punto di fusione: 1340 °C Densità: 2,564 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036295 CAS Number: 7778-53-2 EINECS: 231-907-1 Merck Index: 12,07830 |