Stampa…
Methacrylamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L15013.22 L15013.36
L15013.22EA 20.9 EUR
L15013.22 L15013.36
Methacrylamide ≥98%
Methacrylamide
Purity: 98% CAS No.: 79-39-0 Molecular Formula: C4H7NO Formula Weight: 85.11 Melting Point: 107-112° Boiling Point: 215° MDL No.: MFCD00008018
Formula: C₄H₇NO
Peso molecolare: 85,11 g/mol
Punto di ebollizione: 215 °C
Punto di fusione: 107…112 °C
Densità: 1,115
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008018
CAS Number: 79-39-0
EINECS: 201-202-3