Stampa…
Ipoclorito di sodio (11 - 14% Cl₂) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodio ipoclorito
L14709.0D L14709.0F L14709.AP
L14709.0DEA 198 EUR
L14709.0D L14709.0F L14709.AP
Ipoclorito di sodio (11 - 14% Cl₂) in soluzione acquosa
Ipoclorito di sodio
Formula: ClNaO
Punto di ebollizione: 111 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –30…–20 °C
Densità: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011120
CAS Number: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II