Stampa…
2-Aminoanthracene 94%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Anthrylamine, Anthracen-2-amine
L14269.03 L14269.06
L14269.03EA 33.2 EUR
L14269.03 L14269.06
2-Aminoanthracene 94%
2-Aminoanthracene
Purity: 94% CAS No.: 613-13-8 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.25 Melting Point: 235-239° Beilstein Reference: 2209414
Formula: C₁₄H₁₁N
Peso molecolare: 193,25 g/mol
Punto di ebollizione: 371 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 235…239 °C
Densità: >1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003582
CAS Number: 613-13-8
EINECS: 210-330-9