1-Chloroethyl chloroformate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 50893-53-3
Molecular Formula: C3H4Cl2O2
Formula Weight: 142.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4230
Melting Point: -65°
Boiling Point: 119-121°
Beilstein Reference: 1747601
UN No.: 2742
MDL No.: MFCD00000647
Formula:
C₃H₄Cl₂O₂ Punto di ebollizione: 119…121 °C Punto di fusione: –65 °C Densità: 1,312 Flash Pt: 45 °C (113 °F) |
MDL Number:
MFCD00000647 CAS Number: 50893-53-3 EINECS: 256-834-2 UN: 2742 ADR: 6.1,II |