Stampa…
Acido tetrafluoroborico ∼50% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L14037.22 L14037.36 L14037.0E
L14037.22EA 25.3 EUR
L14037.22 L14037.36 L14037.0E
Acido tetrafluoroborico ∼50% (w/w) in soluzione acquosa
Acido tetrafluoroborico
CAS No.: 16872-11-0 Molecular Formula: HBF4 Formula Weight: 87.81 Odour: Pungent Boiling Point: 130° dec. Merck Reference: 14,4149 MDL No.: MFCD00011345
Formula: HBF₄
Punto di ebollizione: 130 °C (dec.)
Densità: 1,4
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011345
CAS Number: 16872-11-0
EINECS: 240-898-3
UN: 1775
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4149