2,2'-Phenyliminodiethanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 120-07-0
Molecular Formula: C10H15NO2
Formula Weight: 181.23
Flash Point: 178°(352°F)
Odour: Amine-like
pH: 8.2
Melting Point: 55-59°
Boiling Point: 270°
Beilstein Reference: 2096832
MDL No.: MFCD00002845
Formula:
(C₆H₅)N(CH₂CH₂OH)₂ Punto di ebollizione: 270 °C Punto di fusione: 55…59 °C Densità: 1,1 Flash Pt: 178 °C (352 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002845 CAS Number: 120-07-0 EINECS: 204-368-5 |