N-Methylcyclohexylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-Cyclohexylmethylamine, Cyclohexyl(methyl)amine
Purity: 98%
CAS No.: 100-60-7
Molecular Formula: C7H15N
Formula Weight: 113.20
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -8°
Boiling Point: 149°
Beilstein Reference: 1523664
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00003832
Formula:
C₇H₁₅N Peso molecolare: 113,2 g/mol Punto di ebollizione: 149 °C Punto di fusione: –8 °C Densità: 0,857 Flash Pt: 35 °C (95 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003832 CAS Number: 100-60-7 EINECS: 202-869-3 ADR: 8,II |