3,4-Dibromobenzaldehyde ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L13762.03
L13762.06
L13762.03EA
90.1
EUR
L13762.03
L13762.06
3,4-Dibromobenzaldehyde ≥99%
3,4-Dibromobenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 74003-55-7
Molecular Formula: C7H4Br2O
Formula Weight: 263.93
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 2573433
Formula:
C₇H₄Br₂O Peso molecolare: 263,92 g/mol Punto di fusione: 69…72 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236033 CAS Number: 74003-55-7 |