3-Chloro-2-thenoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 59337-89-2
Molecular Formula: C5H3ClO2S
Formula Weight: 162.60
Melting Point: 185-187°
Beilstein Reference: 121052
Formula:
C₅H₃ClO₂S Punto di fusione: 185…187 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043888 CAS Number: 59337-89-2 |