Stampa…
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L13461.06 L13461.14
L13461.06EA 62.8 EUR
L13461.06 L13461.14
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Purity: 96% CAS No.: 18638-99-8 Molecular Formula: C10H15NO3 Formula Weight: 197.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 120-122°/0.05m Beilstein Reference: 1107570 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00017150
Formula: C₁₀H₁₅NO₃
Peso molecolare: 197.23
Punto di ebollizione: 120…122 °C (0.05 m)
Densità: 1.155
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017150
CAS Number: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
ADR: 8 III