Stampa…
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thiourea ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylthiourea, Tetramethyl-2-thiourea, Tetramethylthiourea
L13392.06 L13392.14
L13392.06EA 21.1 EUR
L13392.06 L13392.14
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thiourea ≥98%
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thiourea
Purity: 98% CAS No.: 2782-91-4 Molecular Formula: C5H12N2S Formula Weight: 132.23 Flash Point: 190°(374°F) Odour: Odourless Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 1744916 MDL No.: MFCD00008324
Formula: C₅H₁₂N₂S
Peso molecolare: 132,23 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C
Punto di fusione: 75…77 °C
Flash Pt: 190 °C (374 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008324
CAS Number: 2782-91-4
EINECS: 220-488-0