Isobutyric anhydride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Methylpropanoic anhydride, 2-Methylpropionic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 97-72-3
Molecular Formula: [(CH3)2CHCO]2O
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Pungent
Melting Point: -56°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 386267
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00008913
Formula:
C₈H₁₄O₃ Peso molecolare: 158,2 g/mol Punto di ebollizione: 182 °C Punto di fusione: –56 °C Densità: 0,954 Flash Pt: 67 °C (152 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008913 CAS Number: 97-72-3 EINECS: 202-603-6 ADR: 8,II |